Przejdź do
1.15534
Płytki HPTLC, żel krzemionkowy 60 F₂₅₄
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonim(y):
Płytki do wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej, żel krzemionkowy 60 F₂₅₄
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1980,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Glass plates 20 x 20 cm
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.056491.055481.05556
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass plate, silica gel 60 matrix
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
-
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
plate L × W
20 cm × 20 cm
plate L × W
10 cm × 20 cm
plate L × W
20 cm × 20 cm
plate L × W
5 cm × 7.5 cm
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Questions
  1. What is the nominal thickness of the glass support layer? Or the nominal overall thickness of the plate?
    1 answer
    1. The thickness of the glass plate is not determined. The layer thickness has the recorded test specification of
      200 μm.