Przejdź do
1.05548
Arkusze aluminiowe HPTLC, żel krzemionkowy 60 F₂₅₄
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Synonim(y):
HPTLC F₂₅₄ Płytki z żelem krzemionkowym
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
sheet L × W
20 cm × 20 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Blachy aluminiowe 20 x 20 cm
Application
  • Nowatorska, zwalidowana metoda HPTLC do analizy dwóch mieszanin dwuskładnikowych zawierających chlorowodorek tamsulosyny ze środkami antymuskarynowymi..: W niniejszym badaniu przedstawiono nowatorską metodę HPTLC z wykorzystaniem arkuszy aluminiowych i żelu krzemionkowego 60 F₂₅₄ do analizy dwuskładnikowych mieszanin chlorowodorku tamsulosyny ze środkami antymuskarynowymi. Metoda ta zapewnia dokładny i skuteczny rozdział składników (El-Kimary et al., 2018).
  • Opracowanie i walidacja wysokosprawnej metody chromatografii cienkowarstwowej do jednoczesnego oznaczania dwóch mieszanin dwuskładnikowych zawierających trometaminę ketorolak z chlorowodorkiem fenylefryny i febuksostatem.W ramach badań opracowano zwalidowaną metodę HPTLC na arkuszach aluminiowych pokrytych żelem krzemionkowym 60 F₂₅₄ do jednoczesnego oznaczania trometaminy ketorolaku z chlorowodorkiem fenylefryny i febuksostatem, wykazującą wysoką dokładność i precyzję (El Yazbi et al., 2016).
  • Oznaczanie HPTLC trzech gliptyn w mieszaninach dwuskładnikowych z metforminą...: W artykule zademonstrowano zastosowanie arkuszy aluminiowych HPTLC z żelem krzemionkowym 60 F₂₅₄ do oznaczania trzech gliptyn w mieszaninach dwuskładnikowych z metforminą, podkreślając skuteczność i niezawodność metody (El-Kimary et al., 2016).
  • Zatwierdzone metody HPLC i HPTLC do jednoczesnego oznaczania kolchicyny i kheliny w preparatach farmaceutycznych...: W artykule przedstawiono szczegóły zwalidowanych metod HPTLC na arkuszach aluminiowych i żelu krzemionkowym 60 F₂₅₄ do jednoczesnego oznaczania kolchicyny i kheliny, zapewniając solidne i dokładne podejście analityczne (Hadad et al., 2013).
Analysis Note
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 5 - 7 µm
Grubość warstwy: 150 - 200 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 30 µm
Testy chromatograficzne:
A) Test koloru
wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
17 - 22
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 38 - 43
- ceres Violet brn, test barwny, lipofil: 58 - 64
numer rozdziału
- test barwny, lipofil:
≥ 10.0
B) Test sterydowy
wartości hRf
- hydrokortyzon, test sterydowy:
23 - 29
- Reichstein S, test sterydowy: 36 - 45
- metylotestosteron, test steroidowy: 43 - 52
liczba rozdziału
- test steroidowy:
≥ 10,5
Typowa wartość określona na arkuszu kondycjonowanym
Eluent A) Toluen (45% wilgotności względnej)
Eluent B) Octan etylu/Toluen (95+5 v/v; 20% wilgotności względnej)
Other Notes
Zastępuje: 5548-7; 5548
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.155341.055561.05649
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
glass plate, silica gel 60 matrix
feature
fluorescent indicator, binder Organic Polymer
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
particle size
5-6 μm
particle size
-
particle size
5-6 μm
particle size
-
Still not finding the right product?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105548000104022536065793