Dokumenty
1.05649
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄
glass plate, plate L × W 10 cm × 20 cm
Synonim(y):
High-performance Thin-layer Chromatography Plates
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiały
glass plate
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 25 plates
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
grubość warstwy
200 μm
płytka dł. × szer.
10 cm × 20 cm
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Glass plates 20 x 10 cm