Merck
1.05556
Arkusze aluminiowe HPTLC, żel krzemionkowy 60 F₂₅₄
pkg of 20 sheets, sheet L × W 5 cm × 7.5 cm, aluminum support
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 20 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
5 cm × 7.5 cm
sheet L × W
5 cm × 7.5 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
20 blach aluminiowych 5 x 7,5 cm
Płytki HPTLC zapewniają szybką i ilościową analizę złożonych próbek do użytku ręcznego lub automatycznego. Nasze płytki krzemionkowe HPTLC działają trzy razy szybciej niż konwencjonalne płytki TLC - i są bardziej czułe. Zakres wielkości cząstek w HPTLC wynosi od 4 do 8 µm, co zapewnia gładszą powierzchnię i wyższą zdolność rozdzielania niż w przypadku płytek TLC.
Application
Aluminiowe płytki HPTLC z żelem krzemionkowym 60 F₂₅₄. Płytki HPTLC z żelem krzemionkowym o wymiarach 5 x 7,5 cm, 20 arkuszy.
Analysis Note
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 5 - 7 µm
Grubość warstwy: 150 - 200 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 40 µm
Testy chromatograficzne:
test koloru
wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
15 - 23
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 37 - 45
- ceres Violet brn, test koloru, lipofil: 54 - 63
Typowa wartość określona na arkuszu kondycjonowanym
Eluent: toluen (45% wilgotności względnej)
Other Notes
Zastępuje: 5556-4; 5556