Przejdź do
1.15131
Amberlite IR-120 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 15-50 mesh, strongly acidic
Synonim(y):
syntetyczny hydrat krzemianu wapnia
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
251,00 zł
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Wymiennik jonowy Amberlite IR-120, (strongly acidic cation exchanger), H⁺ form
Quality Segment
form
resin
technique(s)
HPLC: suitable, LPLC: suitable
matrix
PS-DVB
matrix active group
SCX
particle size
300-1100 μm
bulk density
850 kg/m3
separation technique
cation exchange
storage temp.
no temp limit
Analysis Note
Appearance: Yellow-brown moist spherules
Total capacity (wet): ≥ 1.8 mol/l
Particle size (0,3-1,1 mm): ≥ 90
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.159661.151651.12463
matrix active group
SCX
matrix active group
SCX
matrix active group
-
matrix active group
SAX
particle size
300-1100 μm
particle size
300-1180 μm
particle size
355-1180 μm
particle size
300-1180 μm
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
mixed mode
separation technique
anion exchange
matrix
PS-DVB
matrix
PS-DVB
matrix
(strongly acidic H+form and strongly basic OH- form), PS-DVB
matrix
PS-DVB
technique(s)
HPLC: suitable, LPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LPLC: suitable, ion chromatography: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LPLC: suitable
form
resin
form
resin
form
resin
form
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
115131050004022536641201
115131500004022536982731