Kluczowe dokumenty
1.15966
Supelco
Amberlite IR-120 Ion Exchange Resin
sodium form, 15-50 mesh, strongly acidic
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
Ion exchanger Amberlite IR-120, (strongly acidic cation exchanger, Na⁺ form)
Poziom jakości
Formularz
resin
metody
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matryca
PS-DVB
grupa aktywna macierzy
SCX
wielkość cząstki
300-1180 μm
pH
8-10 ( in H2O)
gęstość
1.28 g/cm3
metoda separacji
cation exchange
temp. przechowywania
15-25°C
Komentarz do analizy
Description: light yellow to brown spherules
Total capacity: ≥ 1.9 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
Informacje prawne
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3