Przejdź do
1.12463
Amberlite IRA-402 Ion Exchange Resin
chloride form, 15-50 mesh, strongly basic
Synonim(y):
Ion exchanger Amberlite IRA-402
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
426,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
MDL number:
426,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Wymiennik jonowy Amberlite IRA-402, (strongly basic anion exchanger), Cl⁻ form
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, LPLC: suitable
matrix
PS-DVB
matrix active group
SAX
particle size
300-1180 μm
density
1.063-1.093 mg/L
bulk density
670 g/L
separation technique
anion exchange
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Opis: żółtawe wilgotne kulki
Pojemność całkowita: ≥ 1,0 mol/l
Wielkość cząstek (0,3 - 1,18 mm): ≥ 90%
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CG5022435947060
matrix active group
SAX
matrix active group
-
matrix active group
sulfonic acid
matrix active group
-
matrix
PS-DVB
matrix
4% cross-linked methacrylate
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
-
particle size
300-1180 μm
particle size
100-200 mesh (wet)
particle size
16-50 mesh
particle size
-
separation technique
anion exchange
separation technique
-
separation technique
cation exchange
separation technique
-
technique(s)
HPLC: suitable, LPLC: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
112463050004022536641041