Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 597,00 zł |
Informacje o tej pozycji
597,00 zł
Nazwa produktu
Wymiennik jonowy Amberlite™ MB-6113, suitable for ion chromatography, matrix (strongly acidic H+form and strongly basic OH- form)
form
resin
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, LPLC: suitable, ion chromatography: suitable
matrix
(strongly acidic H+form and strongly basic OH- form), PS-DVB
particle size
355-1180 μm
separation technique
mixed mode
storage temp.
15-25°C
General description
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| separation technique mixed mode | separation technique reversed phase | separation technique mixed mode | separation technique cation exchange |
| matrix (strongly acidic H+form and strongly basic OH- form), PS-DVB | matrix styrene-divinylbenzene | matrix PS-DVB, mixed-bed | matrix PS-DVB |
| technique(s) HPLC: suitable, ion chromatography: suitable, LPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, LPLC: suitable, ion chromatography: suitable (weakly basic) | technique(s) HPLC: suitable, LPLC: suitable, ion chromatography: suitable (strongly acid H+ form and strongly basic OH_ form) | technique(s) HPLC: suitable, LPLC: suitable |
| form resin | form beads | form resin | form resin |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. no temp limit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1151650500 | 04022536676739 |