Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 300 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł 1088,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1088,00 zł
Cena katalogowa1280,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
Test chromianowy, colorimetric, 0.10-10 mg/L (Cr), 0.22-22 mg/L (CrO42-), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
chromate
Quality Level
measuring range
0.10-10 mg/L (Cr), 0.22-22 mg/L (CrO42-)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Method
In weakly phosphoric solution chromium(VI) ions react with diphenylcarbazide to form chromium(III) and diphenylcarbazone, which form a red-violet complex. The chromate concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the color of the measurement solution with the color fields of a color disk. The test evaluates the color reaction based on the transmitted light method. So even turbid and colored water samples can be analyzed without further preparation.
The color disk is made of very durable, lightfast plastic, thus suitable for industrial areas and wet environments.
Application
- Monitorowanie środowiska: Testy chromianowe są niezbędne do monitorowania poziomu chromu(VI) w wodzie i glebie. Testy te pomagają w ocenie zanieczyszczenia środowiska spowodowanego zrzutami przemysłowymi i mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Ostatnie badania koncentrowały się na jednoczesnej ekstrakcji fosforanów i chromianów przy użyciu nanomieszanych adsorbentów tlenkowych (Al-Fe-Zr), wykazując zwiększoną czułość i dokładność w wykrywaniu zanieczyszczenia chromianami w wodzie (Pala et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2021).
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) chromate | specific analyte(s) chromate | specific analyte(s) chromate | specific analyte(s) chromate |
| measuring range 0.10-10 mg/L (Cr), 0.22-22 mg/L (CrO42-) | measuring range 0.005-0.10 mg/L (Cr), 0.011-0.22 mg/L (CrO42-) | measuring range 0.10-1.6 mg/L (Cr), 0.22-3.6 mg/L (CrO42-) | measuring range 3-100 mg/L (CrO42-) |
| compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test chromianowy
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1147560001 | 04022536156545 |