Przejdź do
1.10012
Chromate Test Strips, colorimetric
greener alternative
3-100 mg/L (CrO₄²⁻), MQuant®
Synonim(y):
Chemiczne paski testowe do chromianów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
254,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
254,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test chromianowy, colorimetric, 3-100 mg/L (CrO42-), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Level
product line
MQuant®
specific analyte(s)
chromate
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
3-100 mg/L (CrO42-)
application(s)
electroplating
wastewater
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: Kolorymetryczna, z paskami testowymi i odczynnikiem, 3 - 10 - 30 - 100 mg/L (CrO42-), MQuant®
Test chromianowy MQuant® zawiera paski testowe i wszystkie niezbędne odczynniki dodatkowe. Może być stosowany do monitorowania ścieków odprowadzanych z galwanizerni i wytrawialni, w cemencie oraz do szybkiego i niezawodnego oznaczania soli chromu(VI). W słabo fosforowym roztworze jony chromu(VI) reagują z difenylokarbazydem, tworząc chrom(III) i difenylokarbazyd, które tworzą czerwono-fioletowy kompleks. Stężenie chromianu jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie strefy reakcji paska testowego z polami skali kolorów. Paski testowe są idealne do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia chromianu i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed użyciem metody ilościowej, takiej jak portfolio Spectroquant®.
Projektowanie z myślą o zrównoważonym rozwoju:
Nadal demonstrujemy nasze zaangażowanie w naszą planetę i zrównoważoną przyszłość, badając sposoby ulepszania istniejących produktów w naszym portfolio. Niedawno dokonaliśmy przeglądu obecnej linii pasków testowych MQuant®, aby zidentyfikować kluczowe możliwości zminimalizowania wpływu na środowisko bez uszczerbku dla wydajności produktu.
Ten produkt zyskał na tym:
  • Pasek testowy z redukcją
  • Aluminiowa tuba z recyklingu
  • Cyfrowa ulotka z instrukcjami
Dowiedz się więcej o inicjatywie: Niewielkie zmiany w paskach testowych o dużym wpływie.
Application
  • Monitorowanie środowiska: Testy chromianowe są niezbędne do monitorowania poziomu chromu(VI) w wodzie i glebie. Testy te pomagają w ocenie zanieczyszczenia środowiska spowodowanego zrzutami przemysłowymi i mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Ostatnie badania koncentrowały się na jednoczesnej ekstrakcji fosforanów i chromianów przy użyciu nanomieszanych adsorbentów tlenkowych (Al-Fe-Zr), wykazując zwiększoną czułość i dokładność w wykrywaniu zanieczyszczenia chromianami w wodzie (Pala et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2021).
Other Notes
Zastępuje: 10012-1
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.100441.100021.10049
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
chromate
specific analyte(s)
cyanide
specific analyte(s)
cobalt
specific analyte(s)
molybdenum
product line
MQuant®
product line
MQuant®
product line
MQuant®
product line
MQuant®
application(s)
electroplating
wastewater
application(s)
electroplating
wastewater
application(s)
electroplating
wastewater
application(s)
boiler and cooling water
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
measuring range
3-100 mg/L (CrO42-)
measuring range
-
measuring range
10-1000 mg/L (Co2+)
measuring range
5-250 mg/L (Mo)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
hcodes
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
110012000104022536120867
Questions
  1. Is there a “how to use” video, that shows all the stages of treatment you can use the strip?
    1 answer
    1. There is no "how to use" video for this product. A product bulletin with procedure information is available at https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/168/793/110012ug-ms.pdf