Przejdź do
1.14402
Chromate Test Kit, colorimetric
0.005-0.10 mg/L (Cr), 0.011-0.22 mg/L (CrO₄²⁻), MQuant®
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego testu chromianów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
150 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
731,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
731,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test chromianowy, colorimetric, 0.005-0.10 mg/L (Cr), 0.011-0.22 mg/L (CrO42-), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
chromate
Quality Level
measuring range
0.005-0.10 mg/L (Cr), 0.011-0.22 mg/L (CrO42-)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: kolorymetryczna z kartą kolorów i blokiem porównawczym z długimi probówkami 0,005 - 0,01 - 0,02 - 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,06 - 0,08 - 0,10 mg/l Cr 0,011 - 0,022 - 0,045 - 0,07 - 0,09 - 0,11 - 0,13 - 0,18 - 0,22 mg/l CrO₄²- MQuant®
Application
  • Monitorowanie środowiska: Testy chromianowe są niezbędne do monitorowania poziomu chromu(VI) w wodzie i glebie. Testy te pomagają w ocenie zanieczyszczenia środowiska spowodowanego zrzutami przemysłowymi i mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Ostatnie badania koncentrowały się na jednoczesnej ekstrakcji fosforanów i chromianów przy użyciu nanomieszanych adsorbentów tlenkowych (Al-Fe-Zr), wykazując zwiększoną czułość i dokładność w wykrywaniu zanieczyszczenia chromianami w wodzie (Pala et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2021).
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.147561.144411.14758
specific analyte(s)
chromate
specific analyte(s)
chromate
specific analyte(s)
chromate
specific analyte(s)
chromate
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
photometric (Diphenylcarbazide)
measuring range
0.005-0.10 mg/L (Cr), 0.011-0.22 mg/L (CrO42-)
measuring range
0.10-10 mg/L (Cr), 0.22-22 mg/L (CrO42-)
measuring range
0.10-1.6 mg/L (Cr), 0.22-3.6 mg/L (CrO42-)
measuring range
0.010-3.00 mg/L (Cr), 0.02-6.69 mg/L (CrO4)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test chromianowy
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
114402000104022536154732