Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1240,00 zł
Nazwa produktu
Test chlorkowy, colorimetric, 3-300 mg/L (Cl-), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
chloride
Quality Level
measuring range
3-300 mg/L (Cl-)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Method
Chloride ions react with mercury(II) thiocyanate to form slightly dissociated mercury(II) chloride. The thiocyanate released in the process in turn reacts with iron(III) ions to form red iron(III) thiocyanate. The chloride concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the color of the measurement solution with the color fields of a color disk. The test evaluates the color reaction based on the transmitted light method. So even turbid and colored water samples can be analyzed without further preparation.
The color disk is made of very durable, lightfast plastic, thus suitable for industrial areas and wet environments. Using the refill pack 1.18322 containing all the reagents, the original test kit can be used for a very long time, making it a particularly economical and ecological system.
This test can be used in
- Groundwater, surface water, and seawater (after dilution)
- Drinking water and mineral water
- Waters from aquaculture
- Boiler and boiler feed water, cooling water
- Industrial water
- Wastewater and percolating water
- Process water
- Swimming-pool water
- Food after appropriate sample pretreatment
- Soils after appropriate sample pretreatment
Application
- PREFUL MRI do monitorowania zmian perfuzji i wentylacji po terapii Elexacaftor-Tezacaftor-Ivacaftor w mukowiscydozie: Studium wykonalności: Badanie to demonstruje wykorzystanie MRI PREFUL do monitorowania zmian perfuzji i wentylacji u pacjentów z mukowiscydozą po terapii, pokazując jego potencjał do nieinwazyjnej oceny w warunkach klinicznych (Dohna et al., 2024).
- Czujniki chlorku potu do noszenia na ciele: materiały, wytwarzanie i ich zastosowania ..: Przegląd postępów w zakresie materiałów i technik wytwarzania czujników chlorku potu do noszenia, omawiający ich znaczący potencjał w zakresie monitorowania stanu zdrowia i diagnostyki w czasie rzeczywistym (Patel et al., 2024).
- Początkowa charakterystyka mukowiscydozy w Algierii: Opis 34 przypadków pediatrycznych: Zapewnia przegląd prezentacji klinicznej i początkowej charakterystyki mukowiscydozy w dziecięcej kohorcie algierskiej, przyczyniając się do regionalnego zrozumienia tego zaburzenia genetycznego (Bendoukha et al., 2024).
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) chloride | specific analyte(s) chloride | specific analyte(s) chloride | specific analyte(s) chloride |
| detection method colorimetric | detection method titrimetric | detection method colorimetric | detection method titrimetric |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® |
| measuring range 3-300 mg/L (Cl-) | measuring range - | measuring range 5-300 mg/L (Cl-) | measuring range - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1147530001 | 04022536156521 |