Przejdź do
1.14401
Test chlorkowy
colorimetric, 5-300 mg/L (Cl-), for use with MCOLORTEST®
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego testu chlorków
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
400 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
713,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
713,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
specific analyte(s)
chloride
Quality Segment
measuring range
5-300 mg/L (Cl-)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Chlorki występują w skorupie ziemskiej i dlatego można je również znaleźć we wszystkich naturalnych wodach w pewnym stężeniu. Ten podstawowy parametr analizy wody można sprawdzić za pomocą testu MQuant® Chloride (formalnie MColortest®).
Metoda
Jony chlorkowe reagują z tiocyjanianem rtęci(II), tworząc lekko zdysocjowany chlorek rtęci(II). Uwolniony w tym procesie tiocyjanian reaguje z kolei z jonami żelaza(III), tworząc czerwony tiocyjanian żelaza(III). Stężenie chlorku jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru reakcji ze skalą kolorów. Unikalny blask nadruku i jego dokładna gradacja kolorów umożliwiają precyzyjne analizy, nawet w dolnym końcu zakresu stężeń.
Używając opakowania uzupełniającego 1.18322 zawierającego wszystkie odczynniki, oryginalny zestaw testowy może być używany przez bardzo długi czas, co czyni go szczególnie ekonomicznym i ekologicznym systemem.
Metoda: kolorymetryczna z kartą kolorów i blokiem porównawczym z krótkimi probówkami 5 - 10 - 20 - 40 - 75 - 150 - 300 mg/l Cl MQuant®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
114753101807110079
description
colorimetric, 5-300 mg/L (Cl-), for use with MCOLORTEST®
description
colorimetric, 3-300 mg/L (Cl-), for use with MCOLORTEST®
description
photometric, 0.10-5.00 mg/L (Cl-), Spectroquant®
description
colorimetric, 500-3000 mg/L (Cl-), MQuant®
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
photometric (Iron(III)-thiocyanate)
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
chloride
specific analyte(s)
chloride
specific analyte(s)
chloride
specific analyte(s)
chloride
measuring range
5-300 mg/L (Cl-)
measuring range
3-300 mg/L (Cl-)
measuring range
0.10-5.00 mg/L (Cl-)
measuring range
500-3000 mg/L (Cl-)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)