Przejdź do
1.11132
Chloride Test Kit, titrimetric
titrimetric, for use with MCOLORTEST®
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego testu chlorków
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
296,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test chlorkowy, titrimetric, for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
chloride
Quality Level
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
titrimetric
storage temp.
15-25°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.147531.111061.14401
detection method
titrimetric
detection method
colorimetric
detection method
titrimetric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
chloride
specific analyte(s)
chloride
specific analyte(s)
chloride
specific analyte(s)
chloride
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
General description
Chlorek występuje w skorupie ziemskiej i dlatego można go również znaleźć we wszystkich naturalnych wodach w pewnym stężeniu. Ten test MQuant® Chloride (formalnie MColortest®) jest odpowiedni do oznaczania miareczkowego przy użyciu wygodnej butelki z wkraplaczem.
Metoda
W roztworze azotowym jony chlorkowe są miareczkowane roztworem azotanu rtęci(II) wobec 1,5-difenylokarbazonu jako wskaźnika, tworząc w procesie lekko zdysocjowany chlorek rtęci(II). W punkcie końcowym miareczkowania nadmiar jonów rtęci(II) reaguje ze wskaźnikiem, tworząc niebiesko-fioletowy kompleks. Stężenie chlorku jest określane na podstawie zużycia roztworu miareczkującego (oznaczenie rtęciowe).
Test może być stosowany w
  • Wody gruntowe, powierzchniowe i morskie (po rozcieńczeniu)
  • Wody z akwakultury
  • Woda pitna i mineralna
  • Woda do betonu w przemyśle budowlanym
  • Woda przemysłowa i ścieki
  • Woda zasilająca kotły i bojlery, woda chłodząca
  • Woda z basenów kąpielowych
  • Żywność po odpowiedniej obróbce wstępnej próbki
  • Gleby i nawozy po odpowiedniej obróbce wstępnej próbki
Ten test jest odpowiedni do wykrywania zakłóceń chlorkowych, które są główną przyczyną błędnych odczytów ChZT. Dlatego może służyć jako test wstępny do pomiarów ChZT za pomocą np. naszych testów komórkowych Spectroquant® ChZT dla wody morskiej/próbek o wysokiej zawartości chlorków 1.17058 i 1.17059.
Metoda: miareczkowa z butelką z wkraplaczem MQuant®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Kidney
supp_hazards
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
111132000104022536130446