1.11106
Chloride Test Kit, titrimetric
titrimetric, for use with MCOLORTEST®
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego testu chlorków
Wybierz wielkość
497,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
497,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Test chlorkowy, titrimetric, for use with MCOLORTEST®
specyficzne anality
chloride
Poziom jakości
kompatybilność
for use with MCOLORTEST®
metoda wykrywania
titrimetric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Metoda
W roztworze azotowym jony chlorkowe są miareczkowane roztworem azotanu rtęci(II) wobec 1,5-difenylokarbazonu jako wskaźnika, tworząc w procesie lekko zdysocjowany chlorek rtęci(II). W punkcie końcowym miareczkowania nadmiar jonów rtęci(II) reaguje ze wskaźnikiem, tworząc niebiesko-fioletowy kompleks. Stężenie chlorku jest określane na podstawie zużycia roztworu miareczkującego (oznaczenie rtęciowe).
Test może być stosowany w
- Wody gruntowe, powierzchniowe i morskie (po rozcieńczeniu)
- Wody z akwakultury
- Woda pitna i mineralna
- Woda do betonu w przemyśle budowlanym
- Woda przemysłowa i ścieki
- Woda zasilająca kotły i bojlery, woda chłodząca
- Woda z basenów kąpielowych
- Żywność po odpowiedniej obróbce wstępnej próbki
- Gleby i nawozy po odpowiedniej obróbce wstępnej próbek
Zastosowanie
- PREFUL MRI do monitorowania zmian perfuzji i wentylacji po terapii Elexacaftor-Tezacaftor-Ivacaftor w mukowiscydozie: Studium wykonalności: Badanie to demonstruje wykorzystanie MRI PREFUL do monitorowania zmian perfuzji i wentylacji u pacjentów z mukowiscydozą po terapii, pokazując jego potencjał do nieinwazyjnej oceny w warunkach klinicznych (Dohna et al., 2024).
- Czujniki chlorku potu do noszenia na ciele: materiały, wytwarzanie i ich zastosowania ..: Przegląd postępów w zakresie materiałów i technik wytwarzania czujników chlorku potu do noszenia, omawiający ich znaczący potencjał w zakresie monitorowania stanu zdrowia i diagnostyki w czasie rzeczywistym (Patel et al., 2024).
- Początkowa charakterystyka mukowiscydozy w Algierii: Opis 34 przypadków pediatrycznych: Zapewnia przegląd prezentacji klinicznej i początkowej charakterystyki mukowiscydozy w dziecięcej kohorcie algierskiej, przyczyniając się do regionalnego zrozumienia tego zaburzenia genetycznego (Bendoukha et al., 2024).
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organy docelowe
Kidney
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3