Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 984,00 zł |
Informacje o tej pozycji
984,00 zł
Nazwa produktu
Test amonowy, colorimetric, 0.2-8.0 mg/L (NH4+), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
ammonium
Quality Level
measuring range
0.2-8.0 mg/L (NH4+)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Method
In strongly alkaline solution ammonia reacts with a chlorinating agent to form monochloramine. This in turn reacts with thymol to form a blue indophenol derivative. Due to the intrinsic yellow coloration of the reagent blank, the measurement solution is yellow-green to green in color. The ammonium concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the color of the measurement solution with the color fields of a color disk. The test evaluates the color reaction based on the transmitted light method. So even turbid and colored water samples can be analyzed without further preparation.
The color disk is made of very durable, lightfast plastic, thus suitable for industrial areas and wet environments.
The test is suitable for ammonium determination in
- Groundwater and surface water
- Drinking water and mineral water
- Aquarium water, waters from aquaculture
- Boiler and boiler feed water, cooling water
- Process water
- Wastewater
- Electroplating wastewater
- Swimming-pool water
- Nutrient solutions for fertilization
- Food after appropriate sample pretreatment
This test is not suited for seawater.
Application
- Ocena wodnego zestawu do badania jonów amonowych i jego przydatności do analizy białek w żywności...: W niniejszym badaniu oceniono zastosowanie wodnego zestawu do badania jonów amonowych w analizie białek żywności, podkreślając jego potencjalne korzyści dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności (Wu et al., 2022).
- Uwaga techniczna: Ocena kolorymetrycznego testu punktowego do pomiaru stężenia amonu w moczu u okołoporodowego bydła mlecznego...: Omówiono kolorymetryczny test punktowy do pomiaru stężenia amonu w moczu u bydła mlecznego, mający kluczowe znaczenie dla monitorowania zdrowia zwierząt i zarządzania nimi (Megahed & Constable, 2020).
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium |
| measuring range 0.2-8.0 mg/L (NH4+) | measuring range 0.5-10 mg/L (NH4+) | measuring range 0.16-6.2 mg/L (NH4-N), 0.2-8 mg/L (NH4+) | measuring range 0.05-0.8 mg/L (NH4+) |
| compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQuant® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test amonowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1147500002 | 04027269142933 |