Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 737,00 zł |
Informacje o tej pozycji
737,00 zł
specific analyte(s)
ammonium
Quality Segment
measuring range
0.05-0.8 mg/L (NH4+)
compatibility
for use with MQuant®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Application
- Ocena wodnego zestawu do badania jonów amonowych i jego przydatności do analizy białek w żywności...: W niniejszym badaniu oceniono zastosowanie wodnego zestawu do badania jonów amonowych w analizie białek żywności, podkreślając jego potencjalne korzyści dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności (Wu et al., 2022).
- Uwaga techniczna: Ocena kolorymetrycznego testu punktowego do pomiaru stężenia amonu w moczu u okołoporodowego bydła mlecznego...: Omówiono kolorymetryczny test punktowy do pomiaru stężenia amonu w moczu u bydła mlecznego, mający kluczowe znaczenie dla monitorowania zdrowia zwierząt i zarządzania nimi (Megahed & Constable, 2020).
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| measuring range 0.05-0.8 mg/L (NH4+) | measuring range 0.5-10 mg/L (NH4+) | measuring range 0.2-8.0 mg/L (NH4+) | measuring range 0.025-0.4 mg/L (NH4+) |
| compatibility for use with MQuant® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MQuant® |
| specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test amonowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Kidney,Central nervous system
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1144000001 | 04022536154718 |