The disposal considerations for each component are listed under the "Precautionary Statements" column of the "Kit Components" section of the Safety Data Sheet (SDS). Each component includes the statement, "Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant."
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 598,00 zł |
Informacje o tej pozycji
598,00 zł
Nazwa produktu
Test amonowy, colorimetric, 0.2-8 mg/L (NH4+), 0.16-6.2 mg/L (NH4-N), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
ammonium
Quality Level
measuring range
0.16-6.2 mg/L (NH4-N), 0.2-8 mg/L (NH4+)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda
W silnie zasadowym roztworze amoniak reaguje ze środkiem chlorującym, tworząc monochloraminę. Ta z kolei reaguje z tymolem, tworząc niebieską pochodną indofenolu. Ze względu na nieodłączne żółte zabarwienie ślepej próby odczynnika, roztwór pomiarowy ma kolor od żółto-zielonego do zielonego. Stężenie amonu jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego z kolorowymi polami karty kolorów. Unikalny blask nadruku i delikatna gradacja kolorów umożliwiają precyzyjne analizy, nawet w dolnym zakresie stężeń. Korzystając z opakowania uzupełniającego 1.18455, oryginalny zestaw testowy może być używany przez bardzo długi czas, co czyni go szczególnie ekonomicznym i ekologicznym systemem.
Test jest odpowiedni do oznaczania amonu w
- Wody gruntowe i powierzchniowe
- Woda pitna i mineralna
- Woda akwariowa, woda z akwakultury
- Kotły i woda zasilająca kotły, woda chłodząca
- Woda technologiczna
- Ścieki
- Ścieki galwaniczne
- Woda z basenów kąpielowych
- Roztwory składników odżywczych do nawożenia
- Żywność po odpowiedniej obróbce wstępnej próbki
Ten test nie jest odpowiedni dla wody morskiej.
Application
- Ocena zestawu do badania jonów amonowych w wodzie i jego przydatności do analizy zawartości białka w żywności...: Niniejsze badanie ocenia skuteczność zestawu testowego jonów amonowych do analizy jakości wody i jego potencjalnego zastosowania do określania zawartości białka w próbkach żywności, pokazując jego wszechstronność zarówno w naukach o środowisku, jak i żywności (Wu D et al., 2022).
- Uwaga techniczna: Ocena kolorymetrycznego testu point-of-care do pomiaru stężenia amonu w moczu u okołoporodowego bydła mlecznego...: Badania te podkreślają zastosowanie kolorymetrycznego testu amonowego do monitorowania stanu zdrowia i stanu metabolicznego bydła mlecznego, demonstrując jego praktyczne zastosowanie w medycynie weterynaryjnej (Megahed AA, Constable PD, 2020).
- Wykorzystanie celulolitycznych bakterii wiążących azot, Azomonas agilis do skutecznej degradacji pozostałości rolniczych...: Testy amonowe są wykorzystywane do monitorowania wiązania azotu i produkcji amoniaku w badaniach degradacji mikrobiologicznej, podkreślając ich rolę w zrównoważonym rolnictwie i gospodarce odpadami (Latt ZK et al., 2018).
- [Badanie leków i trucizn w instytucjach niewyposażonych w analizator leków i trucizn - skupienie się na prostym teście jakościowym środków powierzchniowo czynnych]...: Niniejsze badanie demonstruje zastosowanie prostych testów amonowych do analizy jakościowej środków powierzchniowo czynnych w dochodzeniach kryminalistycznych i toksykologicznych, podkreślając ich znaczenie w warunkach braku zaawansowanych instrumentów analitycznych (Kojima Y et al., 2003).
- Test [15N] amonu do diagnostyki czynności wątroby..: Test [15N] amonowy jest wykorzystywany do oceny czynności wątroby poprzez monitorowanie metabolizmu azotu, zapewniając cenny wgląd w zdrowie wątroby i wpływ różnych metod leczenia na czynność wątroby (Jung K et al., 1989).
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MQUANT® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| measuring range 0.16-6.2 mg/L (NH4-N), 0.2-8 mg/L (NH4+) | measuring range 0.2-5 mg/L (NH4+) | measuring range 0.2-8.0 mg/L (NH4+) | measuring range 0.5-10 mg/L (NH4+) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test amonowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
71.6 °F
flash_point_c
22 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1144230002 | 04027269142919 |
-
HVor kan jeg finde info omkring bortskaffelse for 1.14423 Ammonium Test Kit, I SDS står at man skal "se leverandørbrugsanvisningen for komponent". Hvor kan jeg finde den ?