Przejdź do
1.11117
Ammonium Test Kit, colorimetric
0.5-10 mg/L (NH₄⁺), MQuant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test amonowy, colorimetric, 0.5-10 mg/L (NH4+), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
ammonium
Quality Level
measuring range
0.5-10 mg/L (NH4+)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.147501.144001.14423
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MQuant®
compatibility
for use with MQUANT®
measuring range
0.5-10 mg/L (NH4+)
measuring range
0.2-8.0 mg/L (NH4+)
measuring range
0.05-0.8  mg/L (NH4+)
measuring range
0.16-6.2 mg/L (NH4-N), 0.2-8 mg/L (NH4+)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
General description
Metoda: kolorymetryczna, wg Neßlera, z kartą kolorów i przesuwnym komparatorem 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 mg/l NH₄⁺ MQuant®
Ten test MQuant® Ammonium (formalnie MColortest®) jest odpowiedni do oznaczania kolorymetrycznego przy użyciu łatwej w użyciu karty kolorów. Ocena uwzględnia nieoczyszczoną próbkę, więc nawet mętne i zabarwione próbki wody mogą być analizowane. Test mierzy zarówno jony amonowe, jak i rozpuszczony amoniak np. w wodach gruntowych i powierzchniowych, wodzie morskiej, wodzie pitnej i akwariowej. Azot amonowy (NH4-N) występuje częściowo w postaci jonów amonowych, a częściowo w postaci amoniaku. Między tymi dwiema formami istnieje równowaga zależna od pH.
Metoda
Jony amonowe reagują z odczynnikiem Neßlera, tworząc żółto-brązowy związek. Stężenie amonu jest mierzone półilościowo poprzez przypisanie koloru do wartości na skali referencyjnej.
Test może być stosowany w:
  • Wody gruntowe i powierzchniowe
  • Woda pitna
  • Ścieki
  • Woda akwariowa, woda z akwakultury
  • Kotły i woda zasilająca kotły, woda chłodząca
  • Woda w basenach kąpielowych
  • Gleby i nawozy po odpowiedniej obróbce wstępnej próbki.
Ten test nie jest odpowiedni dla wody morskiej.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
111117000104022536130392