Przejdź do
1.14678
Formaldehyde Test, photometric
photometric, 0.02-8.00 mg/L (HCHO), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test formaldehydu, photometric, 0.02-8.00 mg/L (HCHO), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 100 tests
specific analyte(s)
formaldehyde
measuring range
0.02-8.00 mg/L (HCHO)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
disinfection control
drinking water
electroplating
environmental
mineral water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Chromotropic acid)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: fotometryczna 0,02 - 8,00 mg/l HCHO Spectroquant®
Test odczynnikowy na formaldehyd Spectroquant® umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości formaldehydu w próbkach wodnych, takich jak środki dezynfekujące, konserwujące lub ścieki procesowe.
Zastosowana metoda: W roztworze siarkowym formaldehyd reaguje z kwasem chromotropowym, tworząc fioletowy barwnik, który jest oznaczany fotometrycznie.
Zestawy Spectroquant® Reagent Test Kits zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją.
Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.100361.169891.08028
detection method
photometric (Chromotropic acid)
detection method
colorimetric
detection method
reflectometric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
formaldehyde
specific analyte(s)
formaldehyde
specific analyte(s)
formaldehyde
specific analyte(s)
formaldehyde
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
measuring range
0.02-8.00 mg/L (HCHO)
measuring range
10-100 mg/L (HCHO)
measuring range
1.0-45.0 mg/L (HCHO)
measuring range
0.1-1.5 mg/L (HCHO)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
-
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
product line
Spectroquant®
product line
MQuant®
product line
Reflectoquant®
product line
MColortest®
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Produkty
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
114678000104022536517612
Questions
  1. What is the HCHO-1 Reagent? Strength?
    1 answer
    1. The exact composition of this product is proprietary and cannot be disclosed.