Przejdź do
1.08028
Formaldehyde Test Kit, colorimetric
0.1-1.5 mg/L (HCHO), MQuant®
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego badania formaldehydu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
905,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
905,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test formaldehydu, colorimetric, 0.1-1.5 mg/L (HCHO), for use with MCOLORTEST®
product line
MColortest®
Quality Segment
specific analyte(s)
formaldehyde
measuring range
0.1-1.5 mg/L (HCHO)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: kolorymetryczna z kartą kolorów i przesuwnym komparatorem 0,1 - 0,25 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,5 mg/l HCHO MQuant®
Ten test MQuant® Formaldehyde (formalnie MColortest®) jest odpowiedni do oznaczania kolorymetrycznego przy użyciu łatwej w użyciu karty kolorów. Ocena uwzględnia nieprzetworzoną próbkę, więc nawet mętne i zabarwione próbki wody mogą być analizowane bez dalszego przygotowania. Formaldehyd jest stosowany jako środek dezynfekujący powierzchnie, sprzęt medyczny, a także jako surowiec w środkach wiążących, utrwalających lub jako środek konserwujący.
Test może być stosowany w
  • Roztwory dezynfekujące i płuczące (np. pralnie)
  • Roztwory wodne
  • Woda technologiczna
  • Ścieki galwaniczne
  • Żywność po odpowiedniej obróbce wstępnej próbki
Ten test nie jest odpowiedni dla wody morskiej.
Metoda
Formaldehyd reaguje z 4-amino-3-hydrazyno-5-merkapto-1,2,4-triazolem, tworząc purpurowo-czerwoną tetrazynę. Stężenie formaldehydu jest mierzone półilościowo poprzez przypisanie koloru do wartości na skali referencyjnej.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.146781.100361.16989
specific analyte(s)
formaldehyde
specific analyte(s)
formaldehyde
specific analyte(s)
formaldehyde
specific analyte(s)
formaldehyde
detection method
colorimetric
detection method
photometric (Chromotropic acid)
detection method
colorimetric
detection method
reflectometric
measuring range
0.1-1.5 mg/L (HCHO)
measuring range
0.02-8.00 mg/L (HCHO)
measuring range
10-100 mg/L (HCHO)
measuring range
1.0-45.0 mg/L (HCHO)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
-
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
product line
MColortest®
product line
Spectroquant®
product line
MQuant®
product line
Reflectoquant®
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
hcodes
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials