Przejdź do
1.10036
Formaldehyde Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-100 mg/L (HCHO), MQuant®
Synonim(y):
Chemiczne paski testowe formaldehydu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
356,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
356,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test formaldehydu, colorimetric, 10-100 mg/L (HCHO), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
formaldehyde
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
10-100 mg/L (HCHO)
application(s)
disinfection control
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: Kolorymetryczna, z paskami testowymi i odczynnikiem, 10 - 20 - 40 - 60 - 100 mg/L (HCHO), MQuant®
Formaldehyd jest stosowany jako środek dezynfekujący powierzchnie, sprzęt medyczny, a także jako surowiec w środkach wiążących, utrwalających lub konserwujących. Test MQuant® Formaldehyde zawiera paski testowe i wszystkie niezbędne dodatkowe odczynniki. Formaldehyd reaguje z triazolem, tworząc fioletowo-czerwoną tetrazynę. Stężenie formaldehydu jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie strefy reakcji paska testowego z polami skali kolorów. Paski testowe są idealne do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia formaldehydu i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed użyciem metody ilościowej, takiej jak test Reflectoquant® lub Spectroquant®.
Projektowanie z myślą o korzyściach dla zrównoważonego rozwoju:
Wciąż demonstrujemy nasze zaangażowanie na rzecz naszej planety i zrównoważonej przyszłości, badając sposoby ulepszania istniejących produktów w naszym portfolio. Niedawno dokonaliśmy przeglądu obecnej linii pasków testowych MQuant®, aby zidentyfikować kluczowe możliwości zminimalizowania wpływu na środowisko bez uszczerbku dla wydajności produktu.
Ten produkt zyskał na tym:
  • Pasek testowy z redukcją
  • Aluminiowa tuba z recyklingu
  • Cyfrowa ulotka z instrukcjami
Dowiedz się więcej o inicjatywie: Niewielkie zmiany w paskach testowych o dużym wpływie.
Other Notes
Zastępuje: 10036; 10036-1
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.169891.146781.08028
specific analyte(s)
formaldehyde
specific analyte(s)
formaldehyde
specific analyte(s)
formaldehyde
specific analyte(s)
formaldehyde
detection method
colorimetric
detection method
reflectometric
detection method
photometric (Chromotropic acid)
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
description
semi-quantitative
description
quantitative
description
-
description
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
hcodes
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Powiązane treści
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
110036000104022536121000
Questions
  1. Please I would like to know if the formaldehyde test is equivalent with any test standard, for example with AATCC TM112 or JIS Law1041 for example.
    1 answer
    1. This product does not have published validation or equivalence to textile formaldehyde standards such as AATCC TM 112 or JIS L 1041, and no validation with those methods is specified. Please see the link below to review additional information available in the product user guide:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/914/886/110036ug-ms.pdf