Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 256,00 zł |
Informacje o tej pozycji
256,00 zł
Nazwa produktu
Test na obecność azotynów w wodzie słodkiej i morskiej, colorimetric, 0.05-1.0 mg/L (NO2-), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
nitrite
Quality Level
measuring range
0.05-1.0 mg/L (NO2-)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Ten test jest również odpowiedni do szybkiego sprawdzenia zakłóceń azotynów przed oznaczeniem azotanów za pomocą Spectroquant® Azotan w wodzie morskiej 1.14556.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) nitrite | specific analyte(s) nitrate | specific analyte(s) nitrate | specific analyte(s) nitrite |
| measuring range 0.05-1.0 mg/L (NO2-) | measuring range 10-150 mg/L (NO3-) | measuring range 10-150 mg/L (NO3-) | measuring range 0.0015-0.030 mg/L (NO2-N), 0.005-0.10 mg/L (NO2-) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQUANT® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test na obecność azotynów w wodzie słodkiej i morskiej
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1146580001 | 04022536156088 |