Przejdź do
1.11169
Nitrate Test Kit, colorimetric
10-150 mg/L (NO₃⁻), MQuant®
Synonim(y):
Wizualny zestaw testowy azotanów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
319,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
319,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test na obecność azotanów w wodzie słodkiej, colorimetric, 10-150 mg/L (NO3-), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
nitrate
Quality Level
measuring range
10-150 mg/L (NO3-)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: kolorymetryczna z kolorową kartą 10 - 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 mg/l NO MQuant®
Ten test MQuant® Nitrate (formalnie MColortest®) jest odpowiedni do oznaczania kolorymetrycznego przy użyciu łatwej w użyciu karty kolorów. Odczynniki są dodawane do próbki, co powoduje reakcję barwną. Stężenie jest określane poprzez przypisanie koloru do wartości na skali referencyjnej.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.146581.111701.18387
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrite
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrate
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
measuring range
10-150 mg/L (NO3-)
measuring range
0.05-1.0 mg/L (NO2-)
measuring range
10-150 mg/L (NO3-)
measuring range
5-90 mg/L (NO3-)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
111169000104022536130613