Przejdź do
1.14408
Nitrite Test Kit, colorimetric
0.005-0.10 mg/L (NO₂⁻), 0.0015-0.030 mg/L (NO₂-N), MQuant®
Synonim(y):
Wizualny zestaw testowy azotynów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
110 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
736,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
736,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test na azotyny, colorimetric, 0.005-0.10 mg/L (NO2-), 0.0015-0.030 mg/L (NO2-N), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
nitrite
Quality Level
measuring range
0.0015-0.030 mg/L (NO2-N), 0.005-0.10 mg/L (NO2-)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: kolorymetryczna z kartą kolorów i blokiem porównawczym z długimi probówkami 0,005-0,012-0,02-0,03-0,04-0,05-0,06-0,08-0,10 mg/l NO₂- 0,0015-0,0037-0,006-0,009-0,012-0,015-0,018-0,024-0,030 mg/l NO₂-N MQuant®
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.144241.147741.10007
specific analyte(s)
nitrite
specific analyte(s)
nitrite
specific analyte(s)
nitrite
specific analyte(s)
nitrite
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
measuring range
0.0015-0.030 mg/L (NO2-N), 0.005-0.10 mg/L (NO2-)
measuring range
0.03-0.6 mg/L (NO2-N), 0.1-2.0 mg/L (NO2-)
measuring range
0.1-10 mg/L (NO2-)
measuring range
2-80 mg/L (NO2-)
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
Reflectoquant®, Spectroquant®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test na azotyny
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
114408000104022536154770