Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 614,00 zł |
Informacje o tej pozycji
614,00 zł
Nazwa produktu
Test azotanów, colorimetric, 10-150 mg/L (NO3-), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
nitrate
Quality Segment
measuring range
10-150 mg/L (NO3-)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
- Wody gruntowe, woda pitna i wody powierzchniowe (również próbki zawierające humin)
- Wody z akwakultury
- Woda z basenów kąpielowych
- Woda przemysłowa
- Ścieki
- Żywność i pasza dla zwierząt po odpowiedniej obróbce wstępnej próbki
- Gleby i nawozy po odpowiedniej obróbce wstępnej próbki
Metoda
Jony azotanowe są redukowane do jonów azotynowych, które reagują w kwaśnym roztworze z kwasem sulfanilowym, tworząc sól diazoniową. Ta reaguje z pochodną kwasu benzoesowego, tworząc pomarańczowo-żółty barwnik azowy. Stężenie azotanów jest mierzone półilościowo poprzez przypisanie koloru do wartości na skali referencyjnej.
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) nitrate | specific analyte(s) nitrate | specific analyte(s) nitrate | specific analyte(s) nitrate |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility - | compatibility for use with MQuant® StripScan App |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C |
| measuring range 10-150 mg/L (NO3-) | measuring range 5-90 mg/L (NO3-) | measuring range 10-500 mg/L (NO3-) | measuring range 10-500 mg/L (NO3-) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test azotanów
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3