Przejdź do
1.14598
Fluoride Test, photometric
photometric, 0.10-20.0 mg/L (F), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
746,00 zł
250 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
746,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test fluorkowy, photometric, 0.10-20.0 mg/L (F), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 100 tests, sufficient for 250 tests (depending on package size)
specific analyte(s)
fluoride
measuring range
0.10-20.0 mg/L (F)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Alizarin complexone)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: fotometryczna 0,10 - 20,0 mg/l F Spectroquant®
Ten test fluorkowy Spectroquant®umożliwia dokładne oznaczenie ilościowe jonów fluorkowych w różnych wodach. Jony fluorkowe występują na Ziemi w kilku minerałach, ale w przyrodzie są obecne tylko w śladowych ilościach w zbiornikach wodnych. W buforowanym, słabo kwaśnym roztworze jony fluorkowe reagują z kompleksonem alizaryny i lantanem(III), tworząc fioletowy kompleks, który jest oznaczany fotometrycznie.
Metoda jest analogiczna do EPA 340.3 i APHA 4500-F- E.
Wszystkie nasze zestawy testowe do komórek i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Zestawy testowe Spectroquant® zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.008221.187711.00809
specific analyte(s)
fluoride
specific analyte(s)
fluoride
specific analyte(s)
fluoride
specific analyte(s)
fluoride
detection method
photometric (Alizarin complexone)
detection method
photometric (SPADNS method)
detection method
colorimetric
detection method
photometric (Alizarin complexone)
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
0.10-20.0 mg/L (F)
measuring range
0.02-2.00 mg/L (F)
measuring range
0-0.8 mg/L (F)
measuring range
0.025-0.500 mg/L (F-), 0.10-1.80 mg/L (F-)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test fluorkowy
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
114598000104022536868721
114598000204027269076160
Questions
  1. IL kit può essere utilizzato senza colorimetro? é dotato di una cartella colori di riferimento per comparazione visiva?
    1 answer
    1. 1145980001 is a photometric test kit that can be measured with any spectrophotometer at 620nm wavelength. More information can be found in this user guide, https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/157/173/114598e.pdf.