Przejdź do
1.18771
Fluoride Test Kit, colorimetric
0-0.8 mg/L (F), MQuant®
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego badania fluorków
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
918,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
918,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test fluorkowy, colorimetric, 0-0.8 mg/L (F), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
fluoride
Quality Segment
measuring range
0-0.8 mg/L (F)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Method: colorimetric with color card 0 - 0.15 - 0.3 - 0.5 - 0.8 mg/l F MQuant®
This MQuant® Fluoride test (formally MColortest®) is suitable for the colorimetric determination using the easy to use color card. The reagents are added to the sample, resulting in a color reaction. The concentration is determined by allocating the color to a value on a reference scale.
Analysis Note
Application test: conforms
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)