Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 632,00 zł |
Informacje o tej pozycji
632,00 zł
Nazwa produktu
Test komórek fluorkowych, photometric, 0.10-1.80 mg/L (F-), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
fluoride
measuring range
0.025-0.500 mg/L (F-), 0.10-1.80 mg/L (F-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Alizarin complexone)
storage temp.
15-25°C
General description
Ten test fluorkowy Spectroquant® umożliwia dokładne oznaczenie ilościowe jonów fluorkowych w różnych wodach. Jony fluorkowe występują na Ziemi w kilku minerałach, ale w przyrodzie są obecne tylko w śladowych ilościach w zbiornikach wodnych. W buforowanym, słabo kwaśnym roztworze jony fluorkowe reagują z kompleksonem alizaryny i lantanem(III), tworząc fioletowy kompleks, który jest oznaczany fotometrycznie.
Metoda jest analogiczna do EPA 340.3 i APHA 4500-F- E.
Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi komórkami o średnicy 16 mm, a także wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcjami.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (Alizarin complexone) | detection method photometric (SPADNS method (As free)) | detection method photometric (Alizarin complexone) | detection method photometric (SPADNS method) |
| specific analyte(s) fluoride | specific analyte(s) fluoride | specific analyte(s) fluoride | specific analyte(s) fluoride |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.025-0.500 mg/L (F-), 0.10-1.80 mg/L (F-) | measuring range 0.10-2.50 mg/L (F-) | measuring range 0.10-20.0 mg/L (F) | measuring range 0.02-2.00 mg/L (F) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test komórek fluorkowych
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Produkty
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1008090001 | 04027269278090 |