Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 443,00 zł |
Informacje o tej pozycji
443,00 zł
Nazwa produktu
Test fluorkowy, photometric, 0.02-2.00 mg/L (F), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 250 tests
specific analyte(s)
fluoride
measuring range
0.02-2.00 mg/L (F)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (SPADNS method)
storage temp.
15-25°C
General description
Ten test fluorkowy Spectroquant® umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie jonów fluorkowych w różnych wodach. Jony fluorkowe występują na Ziemi w kilku minerałach, ale w przyrodzie są obecne tylko w śladowych ilościach w zbiornikach wodnych. Jony fluorkowe reagują z częścią czerwonego roztworu barwnika cyrkonowego, tworząc bezbarwny kompleks, który z kolei powoduje wybielenie czerwonego koloru (metoda SPADNS). Stężenie niezużytego roztworu barwnika cyrkonowego jest następnie określane fotometrycznie.
Metoda jest analogiczna do metody APHA 4500-F-D.
Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Zestawy Spectroquant® Reagent Test Kits zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description photometric, 0.02-2.00 mg/L (F), Spectroquant® | description photometric, 0.10-20.0 mg/L (F), Spectroquant® | description photometric, 0.02-2.00 mg/L (F-), Spectroquant® | description colorimetric, 0-0.8 mg/L (F), for use with MCOLORTEST® |
| specific analyte(s) fluoride | specific analyte(s) fluoride | specific analyte(s) fluoride | specific analyte(s) fluoride |
| detection method photometric (SPADNS method) | detection method photometric (Alizarin complexone) | detection method photometric (SPADNS method (As free)) | detection method colorimetric |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) - |
| measuring range 0.02-2.00 mg/L (F) | measuring range 0.10-20.0 mg/L (F) | measuring range 0.02-2.00 mg/L (F-) | measuring range 0-0.8 mg/L (F) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with MCOLORTEST® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test fluorkowy
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?