Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 717,00 zł |
Informacje o tej pozycji
717,00 zł
Nazwa produktu
Test ogniw cyjankowych, photometric, 0.010-0.500 mg/L (CN-)
usage
sufficient for 25 tests
Quality Level
specific analyte(s)
cyanide
measuring range
0.010-0.500 mg/L (CN-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Barbituric acid, pyridine-carboxylic acid)
storage temp.
15-25°C
General description
Spectroquant® Cyanide Cell Test umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości wolnego i łatwo uwalnianego cyjanku w próbkach wodnych.
Zastosowana metoda: Jony cyjankowe reagują ze środkiem chlorującym, tworząc chlorek cyjanogenu, który wraz z kwasem 1,3-dimetylobarbiturowym tworzy fioletowy barwnik (reakcja Königa bez pirydyny), który jest oznaczany fotometrycznie.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) cyanide | specific analyte(s) cyanide | specific analyte(s) chromate | specific analyte(s) chloride |
| detection method photometric (Barbituric acid, pyridine-carboxylic acid) | detection method photometric (Barbituric acid, pyridine-carboxylic acid) | detection method photometric (Diphenylcarbazide) | detection method photometric |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.010-0.500 mg/L (CN-) | measuring range 0.0020-0.500 mg/L (CN-) | measuring range 0.05-2.00 mg/L (Cr), 0.11-4.46 mg/L (CrO4) | measuring range 5-125 mg/L (Cl-) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| application(s) disposal drainage water | application(s) disposal drainage water | application(s) aquaculture | application(s) agriculture |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 2
hcodes
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Produkty
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1145610001 | 04022536155814 |