Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 696,00 zł |
Informacje o tej pozycji
696,00 zł
Nazwa produktu
Test komórek chromianowych, photometric, 0.05-2.00 mg/L (Cr), 0.11-4.46 mg/L (CrO4), Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
chromate
measuring range
0.05-2.00 mg/L (Cr), 0.11-4.46 mg/L (CrO4)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
electroplating
environmental
ground and surface water
milk and dairy products
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Diphenylcarbazide)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda jest analogiczna do APHA 3500-Cr B i DIN 38405-52.
Spectroquant® Chromate Cell Test umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie stężenia chromu(VI) i chromu całkowitego w próbkach wodnych.
Zastosowana metoda: W słabo fosforowym roztworze jony chromu(VI) reagują z difenylokarbazydem tworząc chrom(III) i difenylokarbazon, które tworzą czerwono-fioletowy kompleks oznaczany fotometrycznie.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (Diphenylcarbazide) | detection method photometric (Diphenylcarbazide) | detection method photometric | detection method photometric (Barbituric acid, pyridine-carboxylic acid) |
| specific analyte(s) chromate | specific analyte(s) chromate | specific analyte(s) chloride | specific analyte(s) cyanide |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.05-2.00 mg/L (Cr), 0.11-4.46 mg/L (CrO4) | measuring range 0.010-3.00 mg/L (Cr), 0.02-6.69 mg/L (CrO4) | measuring range 5-125 mg/L (Cl-) | measuring range 0.010-0.500 mg/L (CN-) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| usage sufficient for 25 tests | usage sufficient for 250 tests | usage sufficient for 25 tests | usage sufficient for 25 tests |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1145520001 | 04022536155722 |