Kluczowe dokumenty
1.14730
Supelco
Chloride Test, photometric
Wybierz wielkość
25 TESTS
544,00 zł
544,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 TESTS
544,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
544,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Nazwa produktu
Chloride Cell Test,
specyficzne anality
chloride
Poziom jakości
kompatybilność
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Opis ogólny
Method: photometric 5 - 125 mg/l Cl⁻ Spectroquant®
This Spectroquant® Chloride test allows the accurate quantification of chloride ions in various waters and waste water. Their concentration depends on geological factors and the general local situation. Within the test chloride ions react with mercury(II)-thiocyanate to mercury(II) chloride. The liberated thiocyanide reacts with iron ions to form a read complex. The method is analogous to EPA 325.1 and APHA 4500-Cl- E.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells as well as all the required reagents to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
Informacje prawne
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3