Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 753,00 zł |
Informacje o tej pozycji
753,00 zł
Nazwa produktu
Test cyjanku, photometric, 0.0020-0.500 mg/L (CN-)
usage
sufficient for 100 tests
Quality Level
specific analyte(s)
cyanide
measuring range
0.0020-0.500 mg/L (CN-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Barbituric acid, pyridine-carboxylic acid)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda odpowiada normie DIN 38405-13 i jest analogiczna do ISO 6703, EPA 335.2, APHA 4500-CN- E i ASTM D2036-09 D.
Spectroquant® Test odczynnikowy na cyjanek umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości wolnego i łatwo uwalniającego się cyjanku w próbkach wodnych.
Zastosowana metoda: Jony cyjanku reagują ze środkiem chlorującym, tworząc chlorek cyjanogenu. W następnej reakcji z kwasem 1,3-dimetylobarbiturowym w obecności pirydyny powstaje fioletowy barwnik (reakcja Königa), który jest oznaczany fotometrycznie (tylko wolny cyjanek). W przypadku łatwo uwalnianych cyjanków próbki muszą zostać rozłożone przez trawienie).
Zestawy testowe Spectroquant® zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją.
Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) cyanide | specific analyte(s) cyanide | specific analyte(s) cyanide | specific analyte(s) cyanide |
| detection method photometric (Barbituric acid, pyridine-carboxylic acid) | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| measuring range 0.0020-0.500 mg/L (CN-) | measuring range - | measuring range 0.03-0.7 mg/L (CN-) | measuring range 0.002-0.030 mg/L (CN-) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A | compatibility - | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MCOLORTEST® |
| application(s) disposal drainage water | application(s) electroplating | application(s) - | application(s) - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
hcodes
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Produkty
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1097010001 | 04022536638645 |