Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 190 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 726,00 zł |
Informacje o tej pozycji
726,00 zł
Nazwa produktu
Test fosforanowy, colorimetric, 1.0-40 mg/L (PO4-P), 3.1-123 mg/L (PO43-), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
phosphate
Quality Segment
measuring range
1.0-40 mg/L (PO4-P), 3.1-123 mg/L (PO43-)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Application
- Monitorowanie środowiska: Testy fosforanowe są szeroko stosowane w monitorowaniu środowiska w celu oceny poziomu fosforanów w zbiornikach wodnych. Testy te pomagają w ocenie wpływu spływów rolniczych, zrzutów przemysłowych i oczyszczania ścieków na jakość wody. Ostatnie badania koncentrowały się na wykorzystaniu selektywnych kolorymetrycznych roztworów nanoczujnikowych do oznaczania jonów fosforanowych w próbkach wody pitnej, podkreślając ich znaczenie w zapewnieniu bezpiecznych i czystych dostaw wody (Salem i Draz, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2020).
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) phosphate | specific analyte(s) phosphate | specific analyte(s) phosphate | specific analyte(s) phosphate |
| compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQUANT® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| measuring range 1.0-40 mg/L (PO4-P), 3.1-123 mg/L (PO43-) | measuring range 0.015-0.14 mg/L (PO4-P), 0.046-0.43 mg/L (PO43-) | measuring range 0.2-3.0 mg/L (PO4-P) | measuring range 1.5-100 mg/L (PO4-P) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test fosforanowy
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1144490001 | 04022536155050 |