Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 90 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 996,00 zł |
Informacje o tej pozycji
996,00 zł
Nazwa produktu
Test siarczanowy, colorimetric, 25-300 mg/L (SO42-), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
sulfate
Quality Level
measuring range
25-300 mg/L (SO42-)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
- Wody gruntowe i powierzchniowe
- Woda pitna i mineralna
- Ściekach
Metoda
Jony siarczanowe reagują z jodanem baru, uwalniając jony jodanowe. Utleniają one taninę do brązowo-czerwonego związku. Stężenie siarczanów jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego z kolorowymi polami karty kolorów. Wyjątkowy blask nadruku i delikatna gradacja kolorów umożliwiają precyzyjne analizy, nawet w dolnym zakresie stężeń.
Używając opakowania uzupełniającego 1.18467 zawierającego wszystkie odczynniki, oryginalny zestaw testowy może być używany przez bardzo długi czas, co czyni go szczególnie ekonomicznym i ekologicznym systemem.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method photometric (Barium sulfate, turbidimetric) | detection method photometric (Barium sulfate, turbidimetric) |
| specific analyte(s) sulfate | specific analyte(s) sulfate | specific analyte(s) sulfate | specific analyte(s) sulfate |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| measuring range 25-300 mg/L (SO42-) | measuring range 25-300 mg/L (SO42-) | measuring range 0.50-50.0 mg/L (SO42-) | measuring range 5-300 mg/L (SO42-) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test siarczanowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1144110001 | 04022536154794 |