Przejdź do
1.02537
Sulfate Test, photometric
photometric, 5-300 mg/L (SO42-), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
551,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
551,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test siarczanowy, photometric, 5-300 mg/L (SO42-), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 100 tests
specific analyte(s)
sulfate
measuring range
5-300 mg/L (SO42-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
construction materials
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
power plants
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Barium sulfate, turbidimetric)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: fotometryczna 5 - 300 mg/l SO₄²- Spectroquant®
Metoda jest analogiczna do EPA 375.4, APHA 4500-SO42- E i ASTM D516-11.
Ten odczynnikowy test siarczanowy Spectroquant® umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości siarczanów w próbkach wodnych.
Zastosowana metoda: Jony siarczanowe reagują z jonami baru tworząc lekko rozpuszczalny siarczan baru. Powstałe zmętnienie jest mierzone w fotometrze (metoda turbidymetryczna).
Zestawy Spectroquant® Reagent Test Kits zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją.
Wszystkie nasze zestawy testowe do komórek i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.018121.144111.18389
detection method
photometric (Barium sulfate, turbidimetric)
detection method
photometric (Barium sulfate, turbidimetric)
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
sulfate
specific analyte(s)
sulfate
specific analyte(s)
sulfate
specific analyte(s)
sulfate
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
measuring range
5-300 mg/L (SO42-)
measuring range
0.50-50.0 mg/L (SO42-)
measuring range
25-300 mg/L (SO42-)
measuring range
25-300 mg/L (SO42-)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test siarczanowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects