Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 558,00 zł |
Informacje o tej pozycji
558,00 zł
Nazwa produktu
Test siarczanowy, photometric, 0.50-50.0 mg/L (SO42-), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 100 tests
specific analyte(s)
sulfate
measuring range
0.50-50.0 mg/L (SO42-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
construction materials
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
power plants
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Barium sulfate, turbidimetric)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda jest analogiczna do EPA 375.4, APHA 4500-SO42- E i ASTM D516-11.
Odczynnik Spectroquant® Sulfate Reagent Test umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości siarczanów w próbkach wodnych.
Zastosowana metoda: Jony siarczanowe reagują z jonami baru tworząc lekko rozpuszczalny siarczan baru. Powstałe zmętnienie jest mierzone w fotometrze (metoda turbidymetryczna).
Zestawy Spectroquant® Reagent Test Kits zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją.
Wszystkie nasze zestawy testowe do komórek i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) sulfate | specific analyte(s) sulfate | specific analyte(s) sulfate | specific analyte(s) sulfate |
| detection method photometric (Barium sulfate, turbidimetric) | detection method photometric (Barium sulfate, turbidimetric) | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| measuring range 0.50-50.0 mg/L (SO42-) | measuring range 5-300 mg/L (SO42-) | measuring range 25-300 mg/L (SO42-) | measuring range 25-300 mg/L (SO42-) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® |
| usage sufficient for 100 tests | usage sufficient for 100 tests | usage - | usage - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test siarczanowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
hcodes
Protokoły
Photometric or turbidimetric determination subsequent to water extraction/fusion melting
Produkty
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Comprehensive water analysis with Spectroquant® systems, test kits, and reference materials for accurate, reliable, and compliant results.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1018120001 | 04027269377960 |