Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
75 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
40050204
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Test siarczanowy, colorimetric, 25-300 mg/L (SO42-), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
sulfate
Quality Segment
measuring range
25-300 mg/L (SO42-)
application(s)
cannabis testing
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Method: colorimetric with color-disk comparator 25 - 50 - 75 - 100 - 130 - 160 - 190 - 240 - 300 mg/l SO MQuant®
The MQuant™ Sulfate test (formally MColortest™) is used for the determination of sulfate in:
- Groundwater and surface water
- Drinking water and mineral water
- Wastewater
This test is not suited for seawater.
Method
Sulfate ions react with barium iodate, liberating iodate ions in the process. These oxidize tannin to a brown-red compound. The sulfate concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the color of the measurement solution with the color fields of a color disk The test evaluates the color reaction based on the transmitted light method. So even turbid and colored water samples can be analyzed without further preparation. The color disk is made of very durable, lightfast plastic, thus suitable for industrial areas and wet environments.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test siarczanowy
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?