Przejdź do
1.13990
Spectromelt® C 10
for X-ray fluorescence analysis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3830,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352401
Form:
solid
Solubility:
water: partially soluble
3830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
technique(s)
XRF: suitable
solubility
water: partially soluble
cation traces
Al: ≤0,001%, Ba: ≤ 0,001%, Ca: ≤ 0,001%, Co: ≤ 0,001%, Cr: ≤ 0,001%, Cu: ≤ 0,001%, Fe: ≤ 0,001%, K: ≤ 0,001%, Mn: ≤ 0,001%, Mo: ≤ 0,001%, Ni: ≤ 0,001%, Pb: ≤ 0,001%, Si: ≤ 0,001%, Sr: ≤ 0,001%, Ti: ≤ 0,001%, V: ≤ 0,001%
storage temp.
no temp limit
General description
Środek wspomagający szlifowanie i tabletkowanie do spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej
Analysis Note
Widmo IR: przechodzi test
Al (Aluminium): ≤ 0,001
Ba (Bar): ≤ 0,001
Ca (Wapń): ≤ 0,001
Co (Kobalt): ≤ 0,001
Cr (Chrom): ≤ 0,001
Cu (Miedź): ≤ 0,001
Fe (Żelazo): ≤ 0,001
K (Potas): ≤ 0,001
Mn (Mangan): ≤ 0,001
Mo (Molibden): ≤ 0,001
Ni (Nikiel): ≤ 0,001
Pb (Ołów): ≤ 0,001
Si (krzem): ≤ 0,001
Sr (stront): ≤ 0,001
Ti (tytan): ≤ 0,001
V (wanad): ≤ 0,001
Legal Information
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.139341.170741.10783
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
solubility
water: partially soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
141.2 g/L
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
cation traces
Al: ≤0,001%, Ca: ≤ 0,001%, Cr: ≤ 0,001%, Fe: ≤ 0,001%, Mn: ≤ 0,001%, Ni: ≤ 0,001%, Si: ≤ 0,001%, Ti: ≤ 0,001%, Co: ≤ 0,001%, K: ≤ 0,001%, Pb: ≤ 0,001%, V: ≤ 0,001%, Ba: ≤ 0,001%, Mo: ≤ 0,001%, Cu: ≤ 0,001%
cation traces
Al: ≤0.001%, Ba: ≤0.001%, Ca: ≤0.001%, Co: ≤0.001%, Cr: ≤0.001%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.001%, Mn: ≤0.001%, Mo: ≤0.001%, Ni: ≤ 0.001%, Pb: ≤ 0.001%, Si: ≤0.005%, Sr: ≤ 0.001%, Ti: ≤ 0.001%, V: ≤ 0.001%
cation traces
-
cation traces
Ag: ≤5 ppm, Al: ≤10, Ba: ≤5 ppm, Ca: ≤20 ppm, Cd: ≤5 ppm, Co: ≤5 ppm, Cr: ≤5 ppm, Cu: ≤5 ppm, Fe: ≤10 ppm, Ga: ≤5 ppm, K: ≤10 ppm, Mg: ≤5 ppm, Mn: ≤5 ppm, Na: ≤20 ppm, Ni: ≤5 ppm, Pb: ≤5 ppm, Sr: ≤5 ppm, Zn: ≤5 ppm
technique(s)
XRF: suitable
technique(s)
XRF: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.
Techniki spektroskopii atomowej, takie jak AAS, AES, ICP-OES i ICP-MS, służą do identyfikacji i ilościowego oznaczania składu pierwiastkowego próbek.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
113990500004022536535357