Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6490,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 28 380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1620,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
pH
9.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
930 °C
solubility
141.2 g/L
density
2.35 g/cm3 at 20 °C
bulk density
330 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 ppm, phosphate (PO43-): ≤20 ppm, silicate (as SiO2): ≤100 ppm, sulfate (SO42-): ≤50 ppm
cation traces
Ag: ≤5 ppm, Al: ≤10, Ba: ≤5 ppm, Ca: ≤20 ppm, Cd: ≤5 ppm, Co: ≤5 ppm, Cr: ≤5 ppm, Cu: ≤5 ppm, Fe: ≤10 ppm, Ga: ≤5 ppm, K: ≤10 ppm, Mg: ≤5 ppm, Mn: ≤5 ppm, Na: ≤20 ppm, Ni: ≤5 ppm, Pb: ≤5 ppm, Sr: ≤5 ppm, Zn: ≤5 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[B].[B].[B].[B].[Li].[Li].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4B.2Li.7H2O/h;;;;;;7*1H2
InChI key
DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Application
- X-ray Fluorescence (XRF) Analysis: Used as a flux to prepare samples for XRF analysis. It helps in creating a homogeneous glass bead from the sample, which is essential for accurate and reproducible XRF measurements.
- Sample Preparation: Employed in the fusion of samples, particularly for geological, environmental, and industrial materials to ensure that the sample is evenly distributed and free from matrix effects, which can interfere with the analysis.
Analysis Note
Chloride (Cl): ≤ 50 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 20 ppm
Silicate (SiO₂): ≤ 100 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 50 ppm
Ag (Silver): ≤ 5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Ba (Barium): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 20 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Cr (Chromium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
Ga (Gallium): ≤ 5 ppm
K (Potassium): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Mn (Manganese): ≤ 5 ppm
Na (Sodium): ≤ 20 ppm
Ni (Nickel): ≤ 5 ppm
Pb (Lead): ≤ 5 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5 ppm
Zn (Zinc): ≤ 5 ppm
Loss on ignition (1000 °C): ≤ 1.0 %
Bulk density: about 50
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥99.0% (acidimetric) | assay ≥99.0% (acidimetric) | assay - | assay ≥99.0% (acidimetric) |
| solubility 141.2 g/L | solubility 141.2 g/L, water: 141.2 g/L at 20 °C (68 °F - OECD Test Guideline 105) | solubility 50 g/L | solubility 50 g/L |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| pH 9.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) | pH 9.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) | pH 10- 25 g/l (20 °C, (68 °F)) | pH 9.1 (100 g/L) |
| mp 930 °C | mp 917 °C ((1683 °F)) | mp - | mp 900 °C ((ca.1652 °F)) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.
Techniki spektroskopii atomowej, takie jak AAS, AES, ICP-OES i ICP-MS, służą do identyfikacji i ilościowego oznaczania składu pierwiastkowego próbek.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1107839025 | 04022536127637 |
| 1107831000 | 04022536127590 |
| 1107835000 | 04022536127620 |