Przejdź do
1.13934
Spectromelt® C 20
for X-ray fluorescence analysis, Grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy
Synonim(y):
Fusion Flux Additive C20
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2630,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352401
Form:
solid
2630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
technique(s)
XRF: suitable
cation traces
Al: ≤0.001%, Ba: ≤0.001%, Ca: ≤0.001%, Co: ≤0.001%, Cr: ≤0.001%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.001%, Mn: ≤0.001%, Mo: ≤0.001%, Ni: ≤ 0.001%, Pb: ≤ 0.001%, Si: ≤0.005%, Sr: ≤ 0.001%, Ti: ≤ 0.001%, V: ≤ 0.001%
storage temp.
no temp limit
General description
środek wspomagający szlifowanie i tabletkowanie do spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Al (Aluminium): ≤ 0,001
Ba (Bar): ≤ 0,001
Ca (Wapń): ≤ 0.001
Co (Kobalt): ≤ 0.001
Cr (Chrom): ≤ 0.001
Cu (Miedź): ≤ 0.001
Fe (Żelazo): ≤ 0.001
K (Potas): ≤ 0.001
Mn (Mangan): ≤ 0.001
Mo (Molibden): ≤ 0.001
Ni (Nikiel): ≤ 0.001
Pb (Ołów): ≤ 0.001
Si (krzem): ≤ 0,005
Sr (stront): ≤ 0,001
Ti (tytan): ≤ 0,001
V (wanad): ≤ 0,001
Legal Information
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)