Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 318,00 zł |
Informacje o tej pozycji
318,00 zł
Nazwa produktu
Kwas solny, fuming 37%, for analysis max. 0.001 ppm Hg EMSURE®
Quality Segment
vapor density
1.3 (vs air)
vapor pressure
190 hPa ( 20 °C), 3.23 psi ( 21.1 °C), 7.93 psi ( 37.7 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥36.5% (alkalimetric)
form
liquid
SMILES string
Cl
impurities
≤0.001 ppm Hg (Mercury), ≤0.002 ppm Sb (Antimony), ≤0.01 ppm As (Arsenic), ≤0.01 ppm Cd (Cadmium), ≤0.01 ppm Co (Cobalt), ≤0.01 ppm Li (Lithium), ≤0.01 ppm Mn (Manganese), ≤0.01 ppm Sr (Strontium), ≤0.01 ppm V (Vanadium), ≤0.02 ppm Ba (Barium), ≤0.02 ppm Be (Beryllium), ≤0.02 ppm Cr (Chromium), ≤0.02 ppm Cu (Copper), ≤0.02 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.02 ppm Ni (Nickel), ≤0.02 ppm Pb (Lead), ≤0.05 ppm Ge (Germanium), ≤0.05 ppm Tl (Thallium), ≤0.05 ppm Zn (Zinc), ≤0.1 ppm Bi (Bismuth), ≤0.1 ppm K (Potassium), ≤0.1 ppm Mg (Magnesium), ≤0.1 ppm Ti (Titanium), ≤0.1 ppm Zr (Zirconium), ≤0.15 ppm Al (Aluminium), ≤0.2 ppm Fe (Iron), ≤0.5 ppm Ca (Calcium), ≤0.5 ppm Free chlorine (Cl), ≤0.5 ppm Na (Sodium), ≤0.5 ppm Phosphate (PO4), ≤1 ppm NH? (Ammonium), ≤1 ppm Sulfate (SO4), ≤1 ppm Sulfite (SO3), ≤50 ppm Bromide (Br)
ign. residue
≤5 ppm (as SO4)
color
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
>100 °C (lit.)
density
1.18 g/mL at 20 °C, 1.19 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synteza nanoprętów tlenku cynku z prekursora boranu cynku: W niniejszym badaniu wykorzystano kwas solny do syntezy nanoprętów tlenku cynku, ważnych dla zastosowań w superkondensatorach. Podkreśla ono kluczową rolę kwasu solnego w badaniach nad nanomateriałami, przesuwając granice technologii magazynowania energii (Lefdhil et al., 2023).
- Ulepszona procedura trawienia i analizy krzemu w tkance roślinnej: Kwas solny jest wykorzystywany do trawienia tkanek roślinnych w celu analizy zawartości krzemu, usprawniając metodologie badań rolniczych i biologicznych. To zastosowanie odzwierciedla znaczenie kwasu solnego w badaniach naukowych wymagających precyzyjnego przetwarzania chemicznego (Langenfeld i Bugbee, 2023).
- Wewnątrzcząsteczkowa cyklizacja O-tosyloksy β-aminopropioamidoksymów tworząca wiązanie N-N(+) i reakcja wymiany jonowej: W tym badaniu kwas solny odgrywa kluczową rolę w syntezie organicznej, demonstrując swoją wszechstronność w rozwoju związków farmaceutycznych. Badanie zapewnia wgląd w syntezę złożonych związków organicznych, które są niezbędne w chemii medycznej (Kayukova et al., 2023).
Analysis Note
Kolor: ≤ 10 Hazen
Bromek (Br): ≤ 50 ppm
Wolny chlor (Cl): ≤ 0,5 ppm
Fosforan (PO₄): ≤ 0.5 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 1 ppm
Siarczyn (SO₃): ≤ 1 ppm
Al (aluminium): ≤ 0,05 ppm
As (arsen): ≤ 0.01 ppm
Ba (Bar): ≤ 0,02 ppm
Be (Beryl): ≤ 0,02 ppm
Bi (Bizmut): ≤ 0,1 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0,5 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0.01 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.01 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.02 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0.02 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0.2 ppm
Ge (German): ≤ 0.05 ppm
Hg (Rtęć): ≤ 0,001 ppm
K (Potas): ≤ 0,1 ppm
Li (Lit): ≤ 0,01 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0,1 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.01 ppm
Mo (Molibden): ≤ 0,02 ppm
NH₄ (Amon): ≤ 1 ppm
Na (Sód): ≤ 0,5 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.02 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.02 ppm
Sb (Antymon): ≤ 0.002 ppm
Sr (Stront): ≤ 0.01 ppm
Ti (Tytan): ≤ 0.1 ppm
Tl (Tal): ≤ 0.05 ppm
V (Wanad): ≤ 0,01 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0,05 ppm
Zr (Cyrkon): ≤ 0,1 ppm
Pozostałość po zapaleniu (jako SO₄): ≤ 5 ppm
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥36.5% (alkalimetric) | assay - | assay - | assay 36.5-38.0% (alkalimetric) |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| pH <1 (20 °C in H2O) | pH <1 (20 °C in H2O) | pH - | pH <1 (20 °C in H2O) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-25°C |
| impurities ≤0.001 ppm Hg (Mercury), ≤0.01 ppm As (Arsenic), ≤0.01 ppm Co (Cobalt), ≤0.01 ppm Mn (Manganese), ≤0.01 ppm V (Vanadium), ≤0.02 ppm Be (Beryllium), ≤0.02 ppm Cu (Copper), ≤0.02 ppm Ni (Nickel), ≤0.05 ppm Ge (Germanium), ≤0.05 ppm Zn (Zinc), ≤0.1 ppm K (Potassium), ≤0.1 ppm Ti (Titanium), ≤0.15 ppm Al (Aluminium), ≤0.5 ppm Ca (Calcium), ≤0.5 ppm Na (Sodium), ≤1 ppm NH? (Ammonium), ≤1 ppm Sulfite (SO3), ≤0.002 ppm Sb (Antimony), ≤0.01 ppm Li (Lithium), ≤0.02 ppm Ba (Barium), ≤0.02 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.05 ppm Tl (Thallium), ≤0.1 ppm Mg (Magnesium), ≤0.2 ppm Fe (Iron), ≤0.5 ppm Phosphate (PO4), ≤50 ppm Bromide (Br), ≤0.01 ppm Cd (Cadmium), ≤0.02 ppm Cr (Chromium), ≤0.1 ppm Bi (Bismuth), ≤0.5 ppm Free chlorine (Cl), ≤0.01 ppm Sr (Strontium), ≤0.1 ppm Zr (Zirconium), ≤0.02 ppm Pb (Lead), ≤1 ppm Sulfate (SO4) | impurities ≤0.010 ppm As (Arsenic), ≤0.010 ppm Ba (Barium), ≤0.010 ppm Be (Beryllium), ≤0.010 ppm Cd (Cadmium), ≤0.010 ppm Co (Cobalt), ≤0.010 ppm Cr (Chromium), ≤0.010 ppm Cu (Copper), ≤0.010 ppm Hg (Mercury), ≤0.010 ppm Li (Lithium), ≤0.010 ppm Mn (Manganese), ≤0.010 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.010 ppm Pb (Lead), ≤0.010 ppm Sr (Strontium), ≤0.010 ppm V (Vanadium), ≤0.020 ppm Ag (Silver), ≤0.020 ppm Ge (Germanium), ≤0.020 ppm Ni (Nickel), ≤0.020 ppm Ti (Titanium), ≤0.020 ppm Tl (Thallium), ≤0.020 ppm Zr (Zirconium), ≤0.050 ppm Au (Gold), ≤0.050 ppm Bi (Bismuth), ≤0.050 ppm Ga (Gallium), ≤0.050 ppm Sn (Tin), ≤0.100 ppm B (Boron), ≤0.100 ppm Fe (Iron), ≤0.100 ppm K (Potassium), ≤0.100 ppm Pt (Platinum), ≤0.150 ppm Al (Aluminium), ≤0.300 ppm Mg (Magnesium), ≤0.300 ppm Zn (Zinc), ≤0.4 ppm Free chlorine (Cl), ≤0.5 ppm Phosphate (PO4), ≤0.5 ppm Sulfate (SO4), ≤0.5 ppm Sulfite (SO3), ≤0.500 ppm Ca (Calcium), ≤0.500 ppm Na (Sodium), ≤1 ppm Heavy metals (as Pb), ≤1 ppm NH? (Ammonium), ≤10 ppm Non volatile matter, ≤50 ppm Bromide (Br) | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas solny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1133862500 | 04022536148854 |