Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 109,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 120,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 150,00 zł | |
| 0.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 151,00 zł | |
| 2 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 185,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 235,00 zł | ||
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 235,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 245,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 762,00 zł | ||
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 874,00 zł |
Informacje o tej pozycji
109,00 zł
Nazwa produktu
Kwas solny, fuming 37%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
1.3 (vs air)
vapor pressure
190 hPa ( 20 °C), 3.23 psi ( 21.1 °C), 7.93 psi ( 37.7 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
37.0-38.0% HCl
SMILES string
Cl
impurities
≤0.010 ppm As (Arsenic), ≤0.010 ppm Ba (Barium), ≤0.010 ppm Be (Beryllium), ≤0.010 ppm Cd (Cadmium), ≤0.010 ppm Co (Cobalt), ≤0.010 ppm Cr (Chromium), ≤0.010 ppm Cu (Copper), ≤0.010 ppm Hg (Mercury), ≤0.010 ppm Li (Lithium), ≤0.010 ppm Mn (Manganese), ≤0.010 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.010 ppm Pb (Lead), ≤0.010 ppm Sr (Strontium), ≤0.010 ppm V (Vanadium), ≤0.020 ppm Ag (Silver), ≤0.020 ppm Ge (Germanium), ≤0.020 ppm Ni (Nickel), ≤0.020 ppm Ti (Titanium), ≤0.020 ppm Tl (Thallium), ≤0.020 ppm Zr (Zirconium), ≤0.050 ppm Au (Gold), ≤0.050 ppm Bi (Bismuth), ≤0.050 ppm Ga (Gallium), ≤0.050 ppm Sn (Tin), ≤0.100 ppm B (Boron), ≤0.100 ppm Fe (Iron), ≤0.100 ppm K (Potassium), ≤0.100 ppm Pt (Platinum), ≤0.150 ppm Al (Aluminium), ≤0.300 ppm Mg (Magnesium), ≤0.300 ppm Zn (Zinc), ≤0.4 ppm Free chlorine (Cl), ≤0.5 ppm Phosphate (PO4), ≤0.5 ppm Sulfate (SO4), ≤0.5 ppm Sulfite (SO3), ≤0.500 ppm Ca (Calcium), ≤0.500 ppm Na (Sodium), ≤1 ppm Heavy metals (as Pb), ≤1 ppm NH? (Ammonium), ≤10 ppm Non volatile matter, ≤50 ppm Bromide (Br)
ign. residue
≤3 ppm (as SO4)
color
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
>100 °C (lit.)
density
1.18 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość: przechodzi test
Kolor: ≤ 10 Hazen
Wygląd: przechodzi test
Wygląd roztworu: przechodzi test
Pozostałość po zapaleniu (jako SO₄): ≤ 3 ppm
Data ważności: patrz etykieta produktu
Zgodny ze specyfikacją ACS do ogólnego użytku.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration 37.0-38.0% HCl | concentration - | concentration - | concentration - |
| grade ACS reagent | grade - | grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade - |
| agency reag. ISO, reag. Ph. Eur. | agency - | agency USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur. | agency - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| pH <1 (20 °C in H2O) | pH <1 (20 °C in H2O) | pH - | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas solny
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to fusion melting
Photometric determination of total phosphorus in plant material samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.
Produkty
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Discover the detection of milk adulteration by whey using spectrophotometric estimation of sialic acid in three different milk brands. Learn more about this essential technique in our application note.
Powiązane treści
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1003179026 | 04022536004570 |
| 1003172510 | 04022536722429 |
| 1003171010 | 04054839164149 |
| 1003170510 | 04054839164156 |
| 1003172011 | 04054839344701 |
| 1003171011 | 04027269703325 |
| 1003179200 | 04022536004594 |
| 1003171000 | 04022536004501 |
| 1003172500 | 04022536004532 |
| 1003175000 | 04027269557072 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Does this come in glass or plastic bottles?
1 answer-
The type of packaging for this product is as follows:
1003170510- Safebreak bottle (Glass bottle with poly coat)
1003171000- Glass bottle
1003171010- Safebreak bottle (Glass bottle with poly coat)
1003171011- Plastic bottle
1003172500- Glass bottle
1003172510- Safebreak bottle (Glass bottle with poly coat)
1003179026- Plastic container
1003179200- Plastic barrelHelpful?