Merck
1.37007
Hydrochloric acid
fuming 37%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
Synonim(y):
Hydrogen chloride solution
Informacje o tej pozycji
EC Index Number:
231-595-7
UNSPSC Code:
12352106
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
GMO free, GMP, Halal, Kosher
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® EXPERT
technique(s)
API processing | salt formation: suitable
density
1.18 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
foreign activity
Aflatoxin
storage temp.
2-25°C
General description
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Packaging
1.37007.1000 / 1L / glass bottle
1.37007.2500 / 2.5L / glass bottle
1.37007.9025 / 25L / PE canister
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrochloric acid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
137007250004027269061562
137007902504027269061982
137007100004027269245726