Przejdź do
1.00314
Hydrochloric acid
37%, Emprove® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, fuming
Synonim(y):
Hydrochloric acid, Hydrogen chloride solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
162,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
256,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
200 L
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.46
UNSPSC Code:
12352301
Beilstein/REAXYS Number:
1098214
MDL number:
162,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hydrochloric acid, fuming, 37%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, ChP
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
vapor density
1.3 (vs air)
vapor pressure
190 hPa ( 20 °C), 3.23 psi ( 21.1 °C), 7.93 psi ( 37.7 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
36.5-38.0% (alkalimetric)
form
liquid
concentration
37%
technique(s)
API processing | salt formation: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
>100 °C (lit.)
density
1.18 g/mL at 20 °C, 1.19 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Hydrochloric acid can be used as acidifying agent in a variety of pharmaceutical formulations and processes.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.370071.373124.80791
concentration
37%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
agency
BP, JP, Ph. Eur., ChP, NF
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
agency
Ph. Helv.
agency
-
technique(s)
API processing | salt formation: suitable
technique(s)
API processing | salt formation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
assay
36.5-38.0% (alkalimetric)
assay
-
assay
-
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrochloric acid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100314100004022536004358
100314920104022536660738
100314250004022536004372
100314902504022536004396