Przejdź do
1.13175
Spectromelt® A 1000
for X-ray fluorescence analysis, Li2B4O7 + 0.07% LiBr
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7170,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352402
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Form:
solid
Solubility:
50 g/L
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
technique(s)
XRF: suitable
pH
9.1 (100 g/L)
mp
900 °C ((ca.1652 °F))
solubility
50 g/L
bulk density
500 kg/m3
anion traces
phosphate (PO43-): ≤20 ppm, silicate (as SiO2): ≤150 ppm, sulfate (SO42-): ≤50 ppm
cation traces
Ag: ≤5 ppm, Al: ≤10 ppm, Ba: ≤5 ppm, Ca: ≤20 ppm, Cd: ≤5 ppm, Co: ≤5 ppm, Cr: ≤5 ppm, Cu: ≤5 ppm, Fe: ≤10 ppm, Ga: ≤5 ppm, K: ≤10 ppm, Mg: ≤5 ppm, Mn: ≤5 ppm, Na: ≤20 ppm, Ni: ≤5 ppm, Pb: ≤5 ppm, Sr: ≤5 ppm, Zn: ≤5 ppm
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 99.0 %
Fosforan (PO₄): ≤ 20 ppm
Krzemian (SiO₂): ≤ 150 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 50 ppm
Ag (Srebro): ≤ 5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Ba (Barium): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 20 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Cr (Chromium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 10 ppm
Ga (Gal): ≤ 5 ppm
K (Potas): ≤ 10 ppm
Mg (Magnez): ≤ 5 ppm
Mn (Mangan): ≤ 5 ppm
Na (Sód): ≤ 20 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 5 ppm
Pb (Ołów): ≤ 5 ppm
Sr (Stront): ≤ 5 ppm
Zn (Cynk): ≤ 5 ppm
Strata przy zapaleniu (800 °C): ≤ 1.0 %
Gęstość nasypowa: około 60
Legal Information
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.126301.107831.11802
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
solubility
50 g/L
solubility
141.2 g/L, water: 141.2 g/L at 20 °C (68 °F - OECD Test Guideline 105)
solubility
141.2 g/L
solubility
50 g/L
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
anion traces
phosphate (PO43-): ≤20 ppm, sulfate (SO42-): ≤50 ppm, silicate (as SiO2): ≤150 ppm
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 ppm, phosphate (PO43-): ≤20 ppm, silicate (as SiO2): ≤100 ppm, sulfate (SO42-): ≤50 ppm
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 ppm, phosphate (PO43-): ≤20 ppm, silicate (as SiO2): ≤100 ppm, sulfate (SO42-): ≤50 ppm
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 ppm, phosphate (PO43-): ≤20 ppm, silicate (as SiO2): ≤100 ppm, sulfate (SO42-): ≤50 ppm
mp
900 °C ((ca.1652 °F))
mp
917 °C ((1683 °F))
mp
930 °C
mp
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
113175100004022536147512
113175500004022536147529