Przejdź do
1.12630
Spectromelt® A 100
di-lithiumtetraborate, for X-ray fluorescence analysis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
1725,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
B4Li2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.12
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
234-514-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Form:
solid
Solubility:
141.2 g/L, water: 141.2 g/L at 20 °C (68 °F - OECD Test Guideline 105)
1725,50 zł
Cena katalogowa2030,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
pH
9.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
917 °C ((1683 °F))
solubility
141.2 g/L, water: 141.2 g/L at 20 °C (68 °F - OECD Test Guideline 105)
density
2.34 g/cm3 at 20 °C ((68 °F) - OECD Test Guideline 109)
bulk density
330 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 ppm, phosphate (PO43-): ≤20 ppm, silicate (as SiO2): ≤100 ppm, sulfate (SO42-): ≤50 ppm
cation traces
Ag: ≤5 ppm, Al: ≤10 ppm, Ba: ≤5 ppm, Ca: ≤20 ppm, Cd: ≤5 ppm, Co: ≤5 ppm, Cr: ≤5 ppm, Cu: ≤5 ppm, Fe: ≤10 ppm, Ga: ≤5 ppm, K: ≤10 ppm, Mg: ≤5 ppm, Mn: ≤5 ppm, Na: ≤20 ppm, Ni: ≤5 ppm, Pb: ≤5 ppm, Sr: ≤5 ppm, Zn: ≤5 ppm
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.131751.107831.12996
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
solubility
141.2 g/L, water: 141.2 g/L at 20 °C (68 °F - OECD Test Guideline 105)
solubility
50 g/L
solubility
141.2 g/L
solubility
water: soluble 141.2  g/L at 20 °C (68 °F)
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
for X-ray fluorescence analysis
grade
for X-ray fluorescence analysis
grade
for X-ray fluorescence analysis
grade
for X-ray fluorescence analysis
density
2.34 g/cm3 at 20 °C ((68 °F) - OECD Test Guideline 109)
density
-
density
2.35 g/cm3 at 20 °C
density
2.18 g/cm3 at at 20 °C (68 °F)
Application
Spectromelt A 100 di-lithiumtetraborate. CAS 12007-60-2, EC Number 234-514-3, chemical formula Li₂B₄O₇.
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 50 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 20 ppm
Silicate (SiO₂): ≤ 100 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 50 ppm
Ag (Silver): ≤ 5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Ba (Barium): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 20 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Cr (Chromium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
Ga (Gallium): ≤ 5 ppm
K (Potassium): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Mn (Manganese): ≤ 5 ppm
Na (Sodium): ≤ 20 ppm
Ni (Nickel): ≤ 5 ppm
Pb (Lead): ≤ 5 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5 ppm
Zn (Zinc): ≤ 5 ppm
Loss on ignition (800 °C): ≤ 1.0 %
Bulk density: about 120
Legal Information
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PHR2606-5X100MG04065266885910
L1876-1G04061838064776
L1876-5G04061833949597
46950-U04061832358956
62280-5ML04061832701462
PHR2606-100MG04065265026796
1430327-5X50MG04061833845691
L1876-10G04061833949580
L1876-25G04061838256027
112630500004054839515330
112630100004022536144221