Przejdź do
1.12403
Chlorek bizmutu(III)
98+
Synonim(y):
Trójchlorek bizmutu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
967,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BiCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.34
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-123-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
967,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
potency
3334 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
447 °C/1013 hPa
mp
230-232 °C
density
4.75 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Bi+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): ≥ 98,0 %
Tożsamość (ICP-OES): pomyślny wynik testu
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
224839254142450723
form
solid
form
powder, chunks or granules
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
230-232 °C
mp
230-232 °C (lit.)
mp
230-232 °C (lit.)
mp
230-232 °C (lit.)
density
4.75 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
potency
3334 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek bizmutu(III)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820543002504027269913014
109658000504022536116778
76081-10ML04061832918150
44010-25ML04061832246499
DX2415-104061839420205
D221104-500ML04061837236105
92064-100MG04061833268520
44010-5ML04061832246543
297879-100ML04061837532917
297879-1L04061837532924
297879-2L04061837532931
820543010004022536461021
820543100004022536567402
820543025004022536461038
D221104-100ML04061837236082
112403010004022536142418