Przejdź do
224839
Bismuth(III) chloride
reagent grade, ≥98%
Synonim(y):
Bismuth trichloride, Trichlorobismuth
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
534,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5610,00 zł
4207,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BiCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.34
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-123-2
MDL number:
Assay:
≥98%
Grade:
reagent grade
Form:
powder, chunks or granules
534,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder, chunks or granules
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: bismuth
bp
447 °C (lit.)
mp
230-232 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Bi](Cl)Cl
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
General description
Bismuth(III) chloride is an inorganic salt that can be prepared by the reaction of bismuth with chlorine.
Application
Bismuth(III) chloride may be used as a catalyst in the following processes:
  • Alcoholysis, acetolysis and hydrolysis of epoxides to form the corresponding β-alkoxy and β-acetoxy alcohols and diols.
  • Preparation of thiiranes from oxiranes using ammonium thiocyanate.
  • Three component coupling of carbonyl compound, amine and dialkyl phosphite to form α-amino phosphonates.
  • Allylation of secondary benzyl alcohols with allyltrimethylsilane.
  • [4 + 2] cycloaddition between dienes and α-carbonyl ethylenic dienophiles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
254142450723470279
description
reagent grade, ≥98%
description
99.99% trace metals basis
description
powder, 99.998% trace metals basis
description
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
form
powder, chunks or granules
form
solid
form
powder
form
-
assay
≥98%
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.998% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
reagent grade
grade
-
grade
anhydrous
grade
synthesis grade
mp
230-232 °C (lit.)
mp
230-232 °C (lit.)
mp
230-232 °C (lit.)
mp
230-232 °C (lit.)
bp
447 °C (lit.)
bp
447 °C (lit.)
bp
447 °C (lit.)
bp
447 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bismuth(III) chloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?